Få mere at vide
Fisherbrand™ Soda Lime Glas Pasteur Pipette
Artikelnummer. 11566963 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
230 mm
270 mm
Type:
Pasteurpipet frakoblet
Pasteurpipet med bomuld
Tip stil:
Lukket tip
Standard tip
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Type Tip stil Pakningsstørrelse
11566963 230 mm Pasteurpipet frakoblet Standard tip Pakke med 1000
11546963 150 mm Pasteurpipet frakoblet Standard tip Pakke med 1000
11506973 150 mm Pasteurpipet med bomuld Standard tip Pakke med 1000
11765098 230 mm Pasteurpipet med bomuld Standard tip Pakke med 1000
11755108 270 mm Pasteurpipet frakoblet Standard tip Pakke med 1000
11795098 270 mm Pasteurpipet med bomuld Standard tip Pakke med 1000
11775098 230 mm Pasteurpipet frakoblet Lukket tip Pakke med 1000
11785098 230 mm Pasteurpipet med bomuld Lukket tip Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11566963
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Soda Lime Glass Pasteur Pipette er beregnet til engangsbrug i mikrobiologiske og serologiske laboratorier.
  • Pasteurpipetter lavet af soda-lime glas er et godt alternativ til plastpipetter
  • Overholder ISO 7712
  • Pasteurpipetter med kort eller lang forlænget, fin spids (150 mm, 230 mm og 270 mm)
  • Pasteurpipetter med og uden bomuldsprop
  • Påfyldningsvolumen er ca. 2 ml
  • Ideel til brug med Fisherbrand Pipettere
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Sodavand Lime glas
Til brug med (applikation) Engangsbrug i mikrobiologiske og serologiske laboratorieapplikationer, pipettering af væsker, dråbevis dosering af væsker og reagenser, distribution af opvarmede væskemængder
Mængde 1000 Pk.
Tip stil Standard tip
Volumen (engelsk) 0,07 oz.
Volumen (metrisk) 2 mL
Længde (metrisk) 230 mm
Type Pasteurpipet frakoblet
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Fisherbrand Pipettere