Få mere at vide
Hirschmann™ Pasteurpipetter
Artikelnummer. p-8011842
Længde (metrisk):
150 mm
230 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10044440
Brand: Hirschmann™ 9250101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ideel til at overføre prøver til prøvebægre og til dråbetælling. Hirschmann Instruments™ Pasteurpipetter fås i enten lang eller kort form.
  • Acc. til ISO 7712
  • Uden bomuldsprop
  • Med forlænget finspids
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7712
Materiale Glas
Inkluderer Fint tilspidset ende
Længde (metrisk) spids 40 mm
Mængde 1000 pakke
Top stil Fint tegnet
Volumen (metrisk) 2 mL
Længde (metrisk) 150 mm
Type Pasteur Pipet