Få mere at vide
Hirschmann™ Pasteurpipetter
Artikelnummer. 10400201
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
230 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
10400201 230 mm Pakke med 1000
10044440 150 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10400201 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9260101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ideel til at overføre prøver til prøvebægre og til dråbetælling. Hirschmann Instruments™ Pasteurpipetter fås i enten lang eller kort form.
  • Acc. til ISO 7712
  • Uden bomuldsprop
  • Med forlænget finspids
Tekniske data
Aspirator stik Bomuld
Certificeringer/compliance ISO 7712
Materiale Glas
Inkluderer Fint tilspidset ende og en bomuldsprop-ende
Længde (metrisk) spids 100 mm
Mængde 1000 pakke
Top stil Fint tegnet
Volumen (metrisk) 2 mL
Længde (metrisk) 230 mm
Type Pasteur Pipet