Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Indsats til små åbningshætteglas, med plastfjeder
Artikelnummer. 10093623 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10093623 Klar Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10093623 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 702824
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
På lager
Brug sammen med N8 skruehals, N11 krympehals eller andre små halshætteglas. Macherey-Nagel™ Indsats til små åbningshætteglas, med plastikfjeder er 0,1 ml glasindsatser med en plastikfjeder, der fungerer som støddæmper til analyse af mikroprøver ved hjælp af en autosampler.
  • 0,1 ml glasindsats til små åbningsglas til autosampler
  • Plastfjeder beskytter mod skader ved indføring eller hvis en nål trykker ned på bunden
  • Konisk design hjælper med at opnå fuldstændig fjernelse af prøven
  • Pakket som 100 stykker i en polyethylen (PE) pose
  • Kompatible hætteglas med lille mund sælges separat
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 0.1 mL
Til brug med (applikation) Lille prøvekromatografi
Inkluderer Med plastfjeder
Volumen (metrisk) Indsæt 0.1 mL
Grundstil Konisk
Mængde 100 Pk.
Til brug med (udstyr) Små hætteglas med åbning
Højde (metrisk) 29 mm