Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Indsats til Type N10 Vials med bred åbning med skruehals
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Volumen (metrisk):
0,2 ml
0,25 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm spids
15 mm spids
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Hætteglas med skruehals N 10 Bred åbning
- Bruges ofte på Waters™ , Shimadzu™ , PerkinElmer™ og Jasco™ instrumenter
- Forskellige indsatser tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm spids |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 0,25 ml |
| Stil | Til hætteglas med bred åbning |
| Grundstil | Konisk |
| Højde (metrisk) | 31 mm |
| Mængde | 100 Pk. |
| Til brug med (udstyr) | Vials med bred åbning |