Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Indsats til Type N10 Vials med bred åbning med skruehals
Artikelnummer. 10728032 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,2 ml
0,25 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm spids
15 mm spids
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
10728032 0,25 ml 12 mm spids Pakke med 100
10072711 0,2 ml 15 mm spids Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10728032 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 702716
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar materialet i hætteglas med skruer og lukninger. Indsats til Type N10 Vials med bred åbning med skruehals fås i en række størrelser.
  • Hætteglas med skruehals N 10 Bred åbning
  • Bruges ofte på Waters™ , Shimadzu™ , PerkinElmer™ og Jasco™ instrumenter
  • Forskellige indsatser tilgængelige
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm spids
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 0,25 ml
Stil Til hætteglas med bred åbning
Grundstil Konisk
Mængde 100 Pk.
Til brug med (udstyr) Vials med bred åbning
Højde (metrisk) 31 mm