Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Glas N11-1/N8-1 Lille åbningsmikroindsats
Artikelnummer. 10658572 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10658572 Klar Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10658572 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 702968
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Tekniske data
Farve Klar
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 0.1 mL
Stil Til hætteglas med lille åbning
Grundstil Konisk
Mængde 100 Pk.
Til brug med (udstyr) Små hætteglas med åbning
Højde (metrisk) 31 mm