Få mere at vide
Hirschmann™ minicaps™ Mikrokapillærpipetter, engangs
Artikelnummer. p-8011841
Volumen (metrisk):
0,5μ L
1μ L
2μ L
3μ L
4μ L
5μ L
10μ l
20μ l
25μ L
30μ l
40μ L
50μ l
100μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11871060
Brand: Hirschmann™ 9000100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letter fejlfri kapillærfyldning i laboratoriet
  • Ikke hepariniseret
  • End-to-end, med minicaps
  • Acc. til ISO 9000, CE iflg. IVD 98/79 EF
  • Farvekodet hætteglas med kapillardispenser
  • Overensstemmelsescertificeret, med batchnummer
Tekniske data
Nøjagtighed 0.5%
Certificeringer/compliance ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 0,5μ L
Længde (metrisk) 30 til 32 mm
Type Minicap kapillarpipette