Få mere at vide
Hirschmann™ minicaps™ Mikrokapillærpipetter, engangs
Artikelnummer. 11871060
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5μ L
1μ L
2μ L
3μ L
4μ L
5μ L
10μ l
20μ l
25μ L
30μ l
40μ L
50μ l
100μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11871060 0,5μ L Pakke med 1000
11780055 100μ l Pakke med 1000
11871050 10μ l Pakke med 1000
11821050 1μ L Pakke med 1000
11722293 20μ l Pakke med 1000
11881060 25μ L Pakke med 1000
11831050 2μ L Pakke med 1000
10666751 30μ l -
11841050 3μ L Pakke med 1000
11851050 4μ L Pakke med 1000
11757663 50μ l Pakke med 1000
11861050 5μ L Pakke med 1000
11732293 40μ L Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11871060 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9000100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    911.00 DKK
    691.63 DKK / Pakke med 1000
    Spare 219.37 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Letter fejlfri kapillærfyldning i laboratoriet
  • Ikke hepariniseret
  • End-to-end, med minicaps
  • Acc. til ISO 9000, CE iflg. IVD 98/79 EF
  • Farvekodet hætteglas med kapillardispenser
  • Overensstemmelsescertificeret, med batchnummer
Tekniske data
Nøjagtighed 0.5%
Certificeringer/compliance ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 0,5μ L
Længde (metrisk) 30 til 32 mm
Type Minicap kapillarpipette