Få mere at vide
Hirschmann™ minicaps™ Mikrokapillærpipetter, engangs
Volumen (metrisk):
0,5μ L
1μ L
2μ L
3μ L
4μ L
5μ L
10μ l
20μ l
25μ L
30μ l
40μ L
50μ l
100μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Ikke hepariniseret
- End-to-end, med minicaps
- Acc. til ISO 9000, CE iflg. IVD 98/79 EF
- Farvekodet hætteglas med kapillardispenser
- Overensstemmelsescertificeret, med batchnummer
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 0.5% |
| Certificeringer/compliance | ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 4μ L |
| Længde (metrisk) | 30 til 32 mm |
| Type | Minicap kapillarpipette |
| Engangs | Engangsbrug |