Få mere at vide
Hirschmann™ minicaps™ Mikrokapillærpipetter, engangs
Beskrivelse
- Ikke hepariniseret
- End-to-end, med minicaps
- Acc. til ISO 9000, CE iflg. IVD 98/79 EF
- Farvekodet hætteglas med kapillardispenser
- Overensstemmelsescertificeret, med batchnummer
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | 0.5% |
| Certificeringer/compliance | ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 2μ L |
| Længde (metrisk) | 30 til 32 mm |
| Type | Minicap kapillarpipette |
| Engangs | Engangsbrug |