Få mere at vide
Glasmikroskopiske objektglas med slebne kanter
Artikelnummer. 13192131
Skift visning
Mængde:
50 stk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13192131 50 stk Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 13192131 Leverandør Brand Not Defined Leverandørnr. 2951
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Brug mikroskopiske objektglas med slebne kanter i laboratoriet for at få et klart overblik over dit objektglasmateriale til analyse og diagnose.
  • Ekstra hvidt glas
  • Vasket og poleret
  • 90 graders slebne kanter
  • Poleret belægning
Tekniske data
Længde (metrisk) 76 mm
Bredde (metrisk) 26 mm
Kanter 90° , Jord
Frostet Ja
Tykkelse (metrisk) 1 til 1,2 mm
Farve Hvid
Belægning Poleret
Mængde 50 stk