Få mere at vide
Rogo Sampaic™ Glasmikroskopobjektglas
Artikelnummer. 11874782
Skift visning
Hjørnestil:
Frostet margin
Grænseløs
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hjørnestil Pakningsstørrelse
11874782 Frostet margin Pakke med 50
11864782 Grænseløs -
11854782 Grænseløs Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11874782 Leverandør Rogo Sampaic™ Leverandørnr. BPB018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.30 DKK
    17.77 DKK / Pakke med 50
    Spare 1.53 DKK
    7% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Holder prøver til observation med et mikroskop. Rogo Sampaic™ Glasmikroskopobjektglas er fremstillet af sodakalkglas og fås med eller uden frostet kant.
  • Rå eller slebet kantstile fås
  • Dimensioner: ca. 76 x 26 mm
  • Leveres i pakker af 50 stk
Tekniske data
Længde (metrisk) 76 mm
Bredde (metrisk) 26 mm
Kanter 90° eller Raw Lapped
Frostet Margin
Materiale Sodavand Lime glas
Tykkelse (metrisk) 1.1 mm
Belægning Poleret
Hjørnestil Frostet margin
Mængde 50 stk