Få mere at vide
Invitrogen™ DCP Microdevelopments™ BacMam LRRK2 G2019S reagens
Artikelnummer. 11360802
Mængde:
15 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11360802
Brand: Invitrogen™ A13389
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
BacMam LRRK2 G2019S Reagent er et modificeret insektcellevirus (baculovirus), der muliggør nem, effektiv og titrerbar overekspression af fuldlængde G2019S LRRK2 opregulerende mutation i dit valg af cellulær baggrund, inklusive primære neuroner og neuroblastomcellelinjer.
BacMam LRRK2 G2019S reagens giver dig mulighed for:
• Overudtryk nemt LRRK2 G2019S i fuld længde i de fleste cellulære baggrunde
• Forstå virkningerne af terapeutisk relevante LRRK2-mutationer
• Udfør de LRRK2 cellulære assays, du har brug for
Undersøg LRRK2-mutationer med BacMam-reagenser
Brug af BacMam LRRK2 terapeutiske mutantreagenser G2019S og D1994A (kat.nr. A13390) sammen med vildtype LRRK2-reagenset (kat.nr. A13388) gør dig i stand til at undersøge og bestemme LRRK2-mutantmekanismer. Du kan også evaluere forskellen i den cellulære respons på en stimulus blandt de forskellige mutationer.
Udvid dit batteri af cellulære analyser til LRRK2
Når LRRK2 G2019S i fuld længde er blevet introduceret i din cellulære baggrund, giver de transducerede celler dig fleksibiliteten til at udføre mange typer LRRK2-eksperimenter, herunder studier af regulering af fysiologisk funktionelle veje (inklusive signalveje, der fører til funktion), og identifikation af potentielle fysiologiske substrater for LRRK2.
Overudtryk LRRK2 i fuld længde i de fleste pattedyrcellebaggrunde
BacMam-teknologien anvender en modificeret baculovirus til at levere og udtrykke gener i pattedyrsceller med minimal indsats og toksicitet. Det muliggør effektiv, titrerbar LRRK2 G2019S-proteinekspression i forskellige pattedyrs cellulære baggrunde, herunder cellelinjer, der muligvis ikke er kompatible med traditionelle transfektionsmetoder såsom primære neuroner og neuroblastomcellelinjer.
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug for mennesker eller dyr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 15 mL