Få mere at vide
Cole-Parmer™ Mikropipet i glas
Artikelnummer. p-8003961 Shop alle Cole-Parmer produkter
Volumen (metrisk):
1 μL
25μ L
50 μL
200μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11878601
Brand: Cole-Parmer™ 0795010
Tekniske data
Nøjagtighed ±1%
Kalibreret Yes
Diameter (metrisk) Indvendig 0.19 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.635 mm
Materiale Glass
Mængde 100/Pk.
Volumen (metrisk) 1 μL
Længde (metrisk) 31.75 mm
Type Micropipet
Engangs Single-use