Få mere at vide
Cole-Parmer™ Mikropipet i glas
Shop alle Cole-Parmer produkter
Volumen (metrisk):
1 μL
25μ L
50 μL
200μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±1% |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.79 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.09 mm |
| Materiale | Glass |
| Mængde | 100/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 50 μL |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Type | Micropipet |
| Engangs | Single-use |