Få mere at vide
Cole-Parmer™ Mikropipet i glas
Artikelnummer. 11720069 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 μl
25μ L
50 μl
200μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11720069 25μ L Pakke med 100
11878601 1 μl Pakke med 100
11780559 200μ l Pakke med 100
11800120 50 μl Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11720069 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0795035
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Specifications
Nøjagtighed ±1 %
Diameter (metrisk) Indvendig 0.69 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.97 mm
Materiale Glas
Mængde 100/Pk.
Volumen (metrisk) 25μ L
Længde (metrisk) 65 mm
Type Mikropipet