Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS Schellbach Blå graduerede mikroburetter
Artikelnummer. p-8013427
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11722392
Brand: Hirschmann™ 3300240
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med Schellbach striber for øget læsbarhed.
  • Klasse AS
  • Fremstillet af DURAN &handel; borosilikatglas til modstandsdygtighed over for kemikalier og termisk chok
  • Blå afgangstegn
  • Certificeret overensstemmelse, med dateret batch-identifikation
  • Lige stophane med PTFE nøgle
  • Stophane i påfyldningsrør med PTFE nøgle
  • Hovedpunkt ring graduering
  • Kalibreret til EX
  • Acc. til DIN EN ISO 385
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Materiale Glas
Gradueringer 0.01 mL
Inkluderer Schellbach Striber
Stikmateriale PTFE
Skala Blå
Stophane Lige
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,01 ml
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385