Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS Schellbach Blå graduerede mikroburetter
Artikelnummer. 11732392
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11732392 5 ml Pakke med 2
11722392 2 ml Pakke med 2
11742392 10 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11732392 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 3300252
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3705.00 DKK
    2999.31 DKK / Pakke med 2
    Spare 705.69 DKK
    19% Slukket
På lager
Med Schellbach striber for øget læsbarhed.
  • Klasse AS
  • Fremstillet af DURAN &handel; borosilikatglas til modstandsdygtighed over for kemikalier og termisk chok
  • Blå afgangstegn
  • Certificeret overensstemmelse, med dateret batch-identifikation
  • Lige stophane med PTFE nøgle
  • Stophane i påfyldningsrør med PTFE nøgle
  • Hovedpunkt ring graduering
  • Kalibreret til EX
  • Acc. til DIN EN ISO 385
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Materiale Glas
Gradueringer 0.02 mL
Inkluderer Schellbach Striber
Stikmateriale PTFE
Skala Blå
Stophane Lige
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,01 ml
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385