Få mere at vide
Globe Scientific Glasmedieflasker
Artikelnummer. 31923917 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31923917 5 L
31923132 50 mL
31921733 100 mL
31921963 250 mL
31922064 500 mL
31923921 1 L
31921501 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31923917 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 8105000
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Globe Glass™ medieflasker er designet med en bred åbning for nem fyldning, dosering og pipettering.
  • En drypfri støbningsring og en autoklaverbar polypropylen (PP) skrueprop muliggør sterilisering af medier og reagenser.
  • Globe Glass™ medieflasker fås i størrelser fra 50 ml til 10.000 ml.
  • ASTM E438, Type I, Klasse A, Borosilikat 3.3 Glas
  • GL32 polypropylen (PP) skruedæksel på størrelse 50 ml
  • GL45 polypropylen (PP) skruehætter i størrelser 100 ml til 10 L
  • Hældningsring til drypfri væskeoverførsel
  • Høj modstandsdygtighed over for kemikalier
  • Dobbeltskala metriske graderinger
  • Holdbart hvidt emaljetryk
  • Stort hvidt markeringsområde
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 L
Farve Klar
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Sterilitet Ikke-steril
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Gevind
Lukkestørrelse GL45
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 169.07 oz.
Form Rund
Engangs Genanvendelig
Produkttype Medieflaske