Beskrivelse
- En drypfri støbningsring og en autoklaverbar polypropylen (PP) skrueprop muliggør sterilisering af medier og reagenser.
- Globe Glass™ medieflasker fås i størrelser fra 50 ml til 10.000 ml.
- ASTM E438, Type I, Klasse A, Borosilikat 3.3 Glas
- GL32 polypropylen (PP) skruedæksel på størrelse 50 ml
- GL45 polypropylen (PP) skruehætter i størrelser 100 ml til 10 L
- Hældningsring til drypfri væskeoverførsel
- Høj modstandsdygtighed over for kemikalier
- Dobbeltskala metriske graderinger
- Holdbart hvidt emaljetryk
- Stort hvidt markeringsområde
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Farve | Klar |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Ja |
| Mund | Gevind |
| Lukkestørrelse | GL45 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 3,38 oz. |
| Vis mere |