Få mere at vide
Labconco™ Glas Låg til FreeZone™ Frysetørresystemer
Artikelnummer. p-4393935 Shop alle Labconco Corporation produkter
Diameter (engelsk):
14''
Vægt (engelsk):
3,5 pund
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12520857
Brand: Labconco™ 7439902
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Glaslåg erstatter det medfølgende akryllåg FreeZone Frysetørre systemer.
Glaslåg erstatter det medfølgende akryllåg FreeZone 6, 12 og 18 liter frysetørresystemer og med 16-ports tørrekamre. Giver yderligere beskyttelse mod opløsningsmidler og ætsende stoffer, der angriber akryl, såsom acetonitril. Inkluderer en neopren pakning.
Tekniske data
Type Kammerlåg
Kapacitet (metrisk) 6, 12, 18 L
Materiale Glas
Størrelse Større
Til brug med (applikation) Giver yderligere beskyttelse mod opløsningsmidler og ætsende stoffer, der vedhæfter akryl, såsom acetonitril
Til brug med (udstyr) Freezone™ 6, 12 og 18 l frysetørsystem opsamlerkamre eller 16-ports tørrekammer
Inkluderer 0,25 tommer plastikdæksel og sort neoprenpakning
Diameter (engelsk) 14''
Diameter (metrisk) 35.56 cm
Vægt (engelsk) 3,5 pund
Vægt (metrisk) 1.6 kg