Få mere at vide
Labconco™ Glas Låg til FreeZone™ Frysetørresystemer
Artikelnummer. 12520857 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Diameter (engelsk):
14''
Vægt (engelsk):
3,5 pund
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Vægt (engelsk) Pakningsstørrelse
12520857 14'' 3,5 pund Hver
1 options
Artikelnummer. 12520857 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7439902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6525.00 DKK
    5564.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 960.55 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Glaslåg erstatter det medfølgende akryllåg FreeZone Frysetørre systemer.
Glaslåg erstatter det medfølgende akryllåg FreeZone 6, 12 og 18 liter frysetørresystemer og med 16-ports tørrekamre. Giver yderligere beskyttelse mod opløsningsmidler og ætsende stoffer, der angriber akryl, såsom acetonitril. Inkluderer en neopren pakning.
Tekniske data
Type Kammerlåg
Kapacitet (metrisk) 6, 12, 18 L
Materiale Glas
Størrelse Større
Til brug med (applikation) Giver yderligere beskyttelse mod opløsningsmidler og ætsende stoffer, der vedhæfter akryl, såsom acetonitril
Til brug med (udstyr) Freezone™ 6, 12 og 18 l frysetørsystem opsamlerkamre eller 16-ports tørrekammer
Inkluderer 0,25 tommer plastikdæksel og sort neoprenpakning
Diameter (engelsk) 14''
Diameter (metrisk) 35.56 cm
Vægt (engelsk) 3,5 pund
Vægt (metrisk) 1.6 kg