Få mere at vide
Karl Hecht™ Assistent™ Flasker med bred hals skruelåg
Artikelnummer. p-8003959
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11371525
Brand: Karl Hecht™ 41325006
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Ideel til opbevaring af tørt pulver i laboratoriet. Karl Hecht™ Assistent™ Flasker med bred hals med skruelåg giver dig let adgang til deres indhold.
  • Med gevind og skruelåg
  • Fås i klart eller ravfarvet glas
  • Ravfarvet glas er ideelt til at beskytte lysfølsomme materialer
  • Skruehætter er varmebestandige op til 110 °C
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Farve Ravgul
Inkluderer Gevind og skruelåg
Materiale Glas
Mund Brede
Produkttype Krukke