Få mere at vide
Karl Hecht™ Assistent™ Flasker med bred hals skruelåg
Artikelnummer. 11391525
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve unitSize
11391525 100 mL Ravgul Hver
11371525 25 mL Ravgul Hver
10135711 50 mL Klar Hver
10778482 50 mL Ravgul Hver
10155471 250 mL Ravgul Hver
10267471 250 mL Klar Hver
10145711 500 mL Ravgul Hver
10297611 500 mL Klar Hver
10125951 1000 mL Klar Hver
10471512 1000 mL Ravgul Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11391525 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 41325030
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til opbevaring af tørt pulver i laboratoriet. Karl Hecht™ Assistent™ Flasker med bred hals med skruelåg giver dig let adgang til deres indhold.
  • Med gevind og skruelåg
  • Fås i klart eller ravfarvet glas
  • Ravfarvet glas er ideelt til at beskytte lysfølsomme materialer
  • Skruehætter er varmebestandige op til 110 °C
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Ravgul
Inkluderer Gevind og skruelåg
Materiale Glas
Mund Brede
Produkttype Krukke