missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Karl Hecht™ Assistent™ Flasker med bred hals skruelåg

Artikelnummer. 11371525
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve unitSize
11371525 25 mL Ravgul Hver
10135711 50 mL Klar Hver
10778482 50 mL Ravgul Hver
11391525 100 mL Ravgul Hver
10155471 250 mL Ravgul Hver
10267471 250 mL Klar Hver
10145711 500 mL Ravgul Hver
10297611 500 mL Klar Hver
10125951 1000 mL Klar Hver
10471512 1000 mL Ravgul Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11371525 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 41325006

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Ideel til opbevaring af tørt pulver i laboratoriet. Karl Hecht™ Assistent™ Flasker med bred hals med skruelåg giver dig let adgang til deres indhold.

  • Med gevind og skruelåg
  • Fås i klart eller ravfarvet glas
  • Ravfarvet glas er ideelt til at beskytte lysfølsomme materialer
  • Skruehætter er varmebestandige op til 110 °C

Tekniske data

Kapacitet (metrisk) 25 mL
Farve Ravgul
Inkluderer Gevind og skruelåg
Materiale Glas
Mund Brede
Produkttype Krukke
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.