Få mere at vide
Hirschmann™ Glasindsatser
Artikelnummer. 30158520
Skift visning
nr. pr. pakke:
384/Pk.
Artikelnummer. nr. pr. pakke
30158520 384/Pk.
1 options
Artikelnummer. 30158520 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9240584
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66510.00 DKK
    41781.38 DKK / Pakke med 19200
    Spare 24728.62 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Glasindsatser til Hirschmann™ plader formater. Glas giver fremragende kemisk inertitet, ingen udvaskning af plast.
  • Løse glasindsatser
  • Meget ren
  • Kemisk inert
Tekniske data
Materiale DURAN™ Glas
nr. pr. pakke 384/Pk.
Til brug med (udstyr) 384-brønd Hirschmann plader
Produkttype Glasindsatser