Få mere at vide
Hirschmann™ Glasindsatser
Artikelnummer. 10541792
Skift visning
nr. pr. pakke:
384/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 384
Artikelnummer. nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
10541792 384/Pk. Pakke med 384
1 options
Artikelnummer. 10541792 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9240584
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Glasindsatser til Hirschmann™ plader formater. Glas giver fremragende kemisk inertitet, ingen udvaskning af plast.
  • Løse glasindsatser
  • Meget ren
  • Kemisk inert
Tekniske data
Materiale DURAN™ Glas
nr. pr. pakke 384/Pk.
Til brug med (udstyr) 384-brønd Hirschmann plader
Produkttype Glasindsatser