Få mere at vide
Laboratories Sales™ Rørformede glasinjektionshætteglas
Artikelnummer. p-8010768 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
5 ml
10 ml
20 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 160
Pakke med 208
Pakke med 95
Artikelnummer. 11728116
Brand: Laboratories Sales™ 150870
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højkvalitets rørformede glashætteglas velegnet til diagnostiske, farmaceutiske og sundhedsmæssige anvendelser i laboratoriet.
  • Fremstillet af Type 1B klart neutralt glas
  • Krympetætninger af aluminium og gummipropper fås
  • Håndkrympeværktøj og de-cappers er også tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 29 mm
Materiale Borosilikatglas (type 1, klasse B)
Volumen (metrisk) 20 ml
nr. pr. sag 95
Størrelse (metrisk) åbning 20 mm
Stil Rørformet
Højde (metrisk) 56 mm
Type Injektionshætteglas