Få mere at vide
Laboratories Sales™ Rørformede glasinjektionshætteglas
Artikelnummer. 11722997 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
5 ml
10 ml
20 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 160
Pakke med 208
Pakke med 95
Artikelnummer. 11722997
Brand: Laboratories Sales™ 150865
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højkvalitets rørformede glashætteglas velegnet til diagnostiske, farmaceutiske og sundhedsmæssige anvendelser i laboratoriet.
  • Fremstillet af Type 1B klart neutralt glas
  • Krympetætninger af aluminium og gummipropper fås
  • Håndkrympeværktøj og de-cappers er også tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Diameter (metrisk) Udvendig 23 mm
Materiale Borosilikatglas (type 1, klasse B)
Volumen (metrisk) 5 ml
nr. pr. sag 208
Størrelse (metrisk) åbning 20 mm
Stil Rørformet
Højde (metrisk) 39 mm
Type Injektionshætteglas