Learn More
Fisherbrand™ Glass Graduated Class B Type 2 Pipets
Pipet liquids securely. Fisherbrand™ graduated class B type 2 pipets are made from soda lime glass. Type 2 pipets have the zero mark at the tip.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Weight : 0.26280kg
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11952178
  • 254.00 DKK / Pack of 5
Estimated Shipment: 15-08-2024
to see stock.
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Blue ceramic graduations
  • Type 2 Pipets
  • Soda Lime Glass
  • Class B Tolerances
  • Graduated
Specifica
Specifica
Class B, BS 700 ISO 835
Soda Lime Glass
0.10 ml
±0.02 mL
Bulb Pipet
B
Yes
5 Pack
25 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali