Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS Graduerede pipetter, blå graduering
Artikelnummer. p-8002200
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 11720834
Brand: Hirschmann™ 1101170
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver volumetrisk nøjagtighed til dine pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Klasse AS Graduerede pipetter, Blue Graduation leveres med en ende af bomuldsstik som standard.
  • Acc. til DIN EN ISO 835
  • Hovedpunkt ring graduering i blå
  • Gradueret til spids, nul øverst, type 3
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Kalibreret Ja
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 835
Klasse AS
Materiale Naturgummi
Til brug med (applikation) Pipettefylder fungerer via en serie af glaskugleventiler til luftudledning, sugning og levering
Farve Blå
Volumen (metrisk) 25 mL
Type Pipettefylder
Til brug med (udstyr) Pipetter op til 1000 ml