Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS Graduerede pipetter, blå graduering
Giver volumetrisk nøjagtighed til dine pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Klasse AS Graduerede pipetter, Blue Graduation leveres med en ende af bomuldsstik som standard.
Brand: Hirschmann™ 1101175
1184.05 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Acc. til DIN EN ISO 835
- Hovedpunkt ring graduering i blå
- Gradueret til spids, nul øverst, type 3
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Ja | |
AS | |
Blå | |
Reserveadapter |
DIN EN ISO 835 | |
Silikone | |
50 mL | |
Bibbette Pipetfylder |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hirschmann™ Klasse AS Graduerede pipetter, blå graduering > Kapacitet: 50 ml
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion