Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS Graduerede pipetter, blå graduering
Artikelnummer. 11730814
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11730814 1 mL Pakke med 12
11720834 25 mL Pakke med 6
11730834 50 mL Pakke med 6
15231209 2 mL Pakke med 12
11780824 5 mL Pakke med 12
11700834 10 mL Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11730814 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 1101133
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver volumetrisk nøjagtighed til dine pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Klasse AS Graduerede pipetter, Blue Graduation leveres med en ende af bomuldsstik som standard.
  • Acc. til DIN EN ISO 835
  • Hovedpunkt ring graduering i blå
  • Gradueret til spids, nul øverst, type 3
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Kalibreret Ja
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 835
Klasse AS
Materiale Polypropylen
Uddannet Ja
Mængde 12 Pakke
Tolerance ±0,03 ml
Farve Blå
Volumen (metrisk) 1 mL
Type Pærepipet