Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS Graduerede pipetter, blå graduering
Artikelnummer. 11720834
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11720834 25 mL Pakke med 6
11730834 50 mL Pakke med 6
11730814 1 mL Pakke med 12
15231209 2 mL Pakke med 12
11780824 5 mL Pakke med 12
11700834 10 mL Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11720834 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 1101170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.00 DKK
    702.82 DKK / Pakke med 6
    Spare 95.18 DKK
    11% Slukket
På lager
Giver volumetrisk nøjagtighed til dine pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Klasse AS Graduerede pipetter, Blue Graduation leveres med en ende af bomuldsstik som standard.
  • Acc. til DIN EN ISO 835
  • Hovedpunkt ring graduering i blå
  • Gradueret til spids, nul øverst, type 3
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Specifications
Kalibreret Ja
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 835
Klasse AS
Materiale Naturgummi
Til brug med (applikation) Pipettefylder fungerer via en serie af glaskugleventiler til luftudledning, sugning og levering
Farve Blå
Volumen (metrisk) 25 mL
Type Pipettefylder
Til brug med (udstyr) Pipetter op til 1000 ml