Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse AS Graduerede pipetter, blå graduering
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
- Acc. til DIN EN ISO 835
- Hovedpunkt ring graduering i blå
- Gradueret til spids, nul øverst, type 3
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibreret | Ja |
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 835 |
| Klasse | AS |
| Materiale | Polypropylen |
| Uddannet | Ja |
| Mængde | 12 Pakke |
| Tolerance | 0.03 mL |
| Farve | Blå |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
| Type | Pærepipet |