Få mere at vide
Hecht Karl™ Glas gasvaskeflasker
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Materiale | Glas |
| Type | Gas vaskeflaske |
| Inkluderer | Filterplade |
| Porestørrelse | 1μ m |
| Certificeringer/compliance | DIN 12596 |
| Mængde | 1 hver |