Få mere at vide
Merck Glastragt til vakuumfiltrering
Artikelnummer. p-7159153 Shop alle Merck produkter
Kapacitet (metrisk):
300 ml
1 l
Oversigt:
PTFE-belagt
Slibet glasforsegling
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15869512
Brand: Merck XX1014704
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at erstatte dele indeholdt i glasvakuumfiltreringssæt eller sørge for en alternativ konfiguration
Millipore Tilbehørsprodukt til glasvakuumfiltreringDisse tilbehørsprodukter er designet til at erstatte dele indeholdt i Millipore glasvakuumfiltreringssæt eller sørge for en alternativ konfiguration. Denne vare er en tilbehørsdel til Millipore 47 mm klassiske glasfilterholdersæt, Millipore 47 mm helglasfilterholdersæt, og Millipore MilliSolve Kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 47 mm
Kapacitet (metrisk) 300 ml
Materiale Borosilikatglas
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Oversigt Slibet glasforsegling