Få mere at vide
Merck Glastragt til vakuumfiltrering
Artikelnummer. 15885654 Shop alle Merck produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
300 ml
1 l
Oversigt:
PTFE-belagt
Slibet glasforsegling
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Oversigt unitSize
15885654 300 ml PTFE-belagt Hver
15869512 300 ml Slibet glasforsegling Hver
15884156 1 l Slibet glasforsegling Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15885654 Leverandør Merck Leverandørnr. XX1014724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2100.00 DKK
    1936.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 163.36 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at erstatte dele indeholdt i glasvakuumfiltreringssæt eller sørge for en alternativ konfiguration
Millipore Tilbehørsprodukt til glasvakuumfiltreringDisse tilbehørsprodukter er designet til at erstatte dele indeholdt i Millipore glasvakuumfiltreringssæt eller sørge for en alternativ konfiguration. Denne vare er en tilbehørsdel til Millipore 47 mm klassiske glasfilterholdersæt, Millipore 47 mm helglasfilterholdersæt, og Millipore MilliSolve Kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 47 mm
Kapacitet (metrisk) 300 ml
Materiale PTFE-belagt borosilikatglas
Farve Klar
Oversigt PTFE-belagt