Få mere at vide
Wheaton™ Glastragt
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Materiale | Glas |
| Certificeringer/compliance | USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A |
| Til brug med (applikation) | 90 mm vakuumfilterholdersamlinger |
| Produkttype | Tragt |