Tekniske data
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Materiale | Glas |
| Stil | ID: 40 mm |
| Type | Flash kolonne |
| Inkluderer | med adapter og PTFE tap |
| Kolonnetype | Flashkromatografiglassøjle |
| Til brug med (applikation) | Egnet til adskillelse af forbindelser op til gramniveauer. Der kræves ikke dyrt udstyr |