Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Glasflashkromatografikolonne
Artikelnummer. 10450132 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
200 mm
300 mm
400 mm
450 mm
Stil:
ID: 20 mm
ID: 25 mm
ID: 30 mm
ID: 40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10450132
Brand: Macherey-Nagel™ 727402
Kun null tilbage
Tekniske data
Længde (metrisk) 200 mm
Materiale Glas
Stil ID: 25 mm
Type Flash kolonne
Inkluderer med adapter og PTFE tap
Kolonnetype Flashkromatografiglassøjle
Til brug med (applikation) Egnet til adskillelse af forbindelser op til gramniveauer. Der kræves ikke dyrt udstyr