Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Glasflashkromatografikolonne
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
200 mm
300 mm
400 mm
450 mm
Stil:
ID: 20 mm
ID: 25 mm
ID: 30 mm
ID: 40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 300 mm |
| Materiale | Glas |
| Stil | ID: 30 mm |
| Type | Flash kolonne |
| Inkluderer | med adapter og PTFE tap |
| Kolonnetype | Flashkromatografiglassøjle |
| Til brug med (applikation) | Egnet til adskillelse af forbindelser op til gramniveauer. Der kræves ikke dyrt udstyr |