Få mere at vide
Merck Tilbehør til XX2702550 1225 prøveudtagningsmanifold
Shop alle Merck produkter
Type:
Kammerudskiftningssæt
Kugleventil
O-ring
Prøve kop forlænger tønde
Støtteplade
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 30
Beskrivelse
Tilbehør til filterholdere til prøveforberedelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Til brug med (udstyr) | 1225 prøveudtagningsmanifold |
| Materiale | Glasfyldt polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Støtteplade |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Carbol Fuchsin
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H332-Farlig ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-iminocyclohexa-2,5- dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine monohydrochloride