Få mere at vide
Brady™ Pneumatisk Quick-Disconnect Lockout
Artikelnummer. 15643507 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15643507 Rød Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15643507 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 065645
På lager
Isolerer pneumatisk energi uden omkostninger og besvær ved at installere in-line spærreventiler.
  • Enheden er monteret på hanfittingen og isolerer udstyr fra alle trykluftkilder
  • Kan rumme størstedelen af 6 mm, 9 mm og 12 mm hanfittings
Tekniske data
Produkttype Pneumatisk afbrydelse
Alternativt varenummer ASSY, PNEUMATISK HURTIG DISC. L/O 6 PAK
Farve Rød
Materiale Glasfyldt Nylon
Oversigt Pneumatisk Quick-Disconnect Lockout
Mængde 6 Pk.