Få mere at vide
Brady™ Glasfyldt Nylon Pneumatisk Quick-Disconnect Lockout
Artikelnummer. 11741885 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11741885 Rød Hver
1 options
Artikelnummer. 11741885 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 064221
På lager
Den glasfyldte Nylon Pneumatisk Quick-Disconnect Lockout isolerer pneumatisk energi uden omkostninger og besvær ved at installere in-line spærreventiler.
  • Enheden er monteret på hanfittingen og isolerer udstyr fra alle trykluftkilder.
  • Kan rumme størstedelen af 6 mm, 9 mm og 12 mm hanfittings.
Tekniske data
Produkttype Pneumatisk Quick-disconnect Lockout
Alternativt varenummer ASSY, PNEUMATISK HURTIG DISC. L/O 1 PAK
Farve Rød
Materiale Glasfyldt Nylon
Certificeringer/compliance OSHA 1910.147
Diameter (engelsk) 2,75 tommer
Diameter (engelsk) Sjækle 0,31 tommer.
Diameter (metrisk) 69.85 mm
Diameter (metrisk) sjækle 7.84 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 0,827 tommer.
Bredde (metrisk) 21 mm