Få mere at vide
Brady™ Glasfyldt Nylon Original kabellås
Artikelnummer. 11781845 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Gul
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11781845 Gul Hver
11771845 Blå Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11781845 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 045192
På lager
Brady's original, patenteret glasfyldt Nylon Cable Lockout er ideel til dine vanskelige lockout-situationer såsom store portventiler eller overdimensionerede enheder.
  • Kroppen er lavet af slagmodificeret nylon.
  • Fås i forskellige farver.
  • Leveres med 1,8 m galvaniseret stålkabel (3,2 mm udvendig diameter).
Tekniske data
Produkttype Kabellås
Alternativt varenummer ASSY, KABEL L/O, GUL 6 fod.
Farve Gul
Materiale Glasfyldt Nylon
Certificeringer/compliance OSHA 1910.147
Oversigt Original kabellås
Diameter (engelsk) Sjækle 0,31 tommer.
Diameter (metrisk) sjækle 8 mm
Dimensioner (D x B x H) 27.94 x 76.20 x 165.10 mm
Dimensioner (L x B) 72 x 182.70 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 6,5 tommer.
Højde (metrisk) 165.1 mm
Materiale (bøjle) Galvaniseret stål
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76.2 mm