Få mere at vide
Brady™ Glasfyldt Nylon Original kabellås
Artikelnummer. 11751885 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11751885 Rød Hver
1 options
Artikelnummer. 11751885 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 065318
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
På lager
Den glasfyldte Nylon Original kabellås er ideel til dine vanskelige lockout-situationer såsom store portventiler eller overdimensionerede enheder.
  • Kroppen er lavet af slagmodificeret nylon.
  • Fås i rød.
  • Leveres med 1,8 m galvaniseret stålkabel (3,2 mm udvendig diameter).
Tekniske data
Produkttype Mini Kabellås med stålkabel
Alternativt varenummer ASSY, KABEL L/O, RØD 6 fod.
Farve Rød
Materiale Glasfyldt Nylon
Certificeringer/compliance OSHA 1910.147
Oversigt Original kabellås
Diameter (engelsk) Sjækle 0,13 tommer.
Diameter (metrisk) sjækle 3.2 mm
Dimensioner (D x B x H) 27.94 x 76.20 x 165.10 mm
Dimensioner (L x B) 72.00 x 182.70 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 6,5 tommer.
Højde (metrisk) 165.1 mm
Materiale (bøjle) Galvaniseret stål
Mængde 1 stk.
Tykkelse 8 mm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 76.2 mm