Få mere at vide
Brady™ Glasfyldt Nylon Miniaturelåsesystem til maksimalafbrydere
Artikelnummer. 11761945 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Materiale:
Glasfyldt Nylon
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11761945 Glasfyldt Nylon Hver
1 options
Artikelnummer. 11761945 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 090847
På lager
Den glasfyldte Nylon Miniaturelåsesystem til maksimalafbrydere tilbyder en sikker og effektiv metode til at låse europæiske maksimalafbrydere ude.
  • Unik - kræver ingen værktøjer at installere.
  • Lockouten monteres nemt ved hjælp af en trykknap.
Tekniske data
Produkttype Miniature Circuit Breaker Lockouts
Alternativt varenummer ELEC. AFBRYDER L/O EURO PIS EA
Farve Rød
Materiale Glasfyldt Nylon
Certificeringer/compliance OSHA 1910.147
Oversigt Miniature Circuit Breaker Lockouts - Pin-In Standard
Diameter (engelsk) 0,95 tommer
Diameter (metrisk) 24.13 mm
Dimensioner (D x B x H) 13.72 x 24.13 x 41.7 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Højde (engelsk) 1.642 tommer.
Højde (metrisk) 41.71 mm
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 0,96 tommer.
Bredde (metrisk) 24.3 mm