Få mere at vide
Brady™ Glasfyldt Nylon Mini Kabellås med stålkabel
Artikelnummer. 11751855 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Materiale:
Glasfyldt Nylon
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11751855 Glasfyldt Nylon Hver
1 options
Artikelnummer. 11751855 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 050940
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Se alle kampagner
På lager
Denne glasfyldte Nylon Mini Cable Lockout med stålkabel er ideel til brug på afbryderkontakter, små portventiler osv. Selvoptræksmekanisme med trykknap spænder automatisk kablet fast.
  • Leveres med 2,44 m beklædt stålkabel, som giver ekstra styrke for en tæt pasform på ventiler og håndtag.
  • 6 låsehuller rummer de fleste hængelåsbøjler og hasper.
Tekniske data
Produkttype Mini Kabellås med stålkabel
Farve Rød
Materiale Glasfyldt Nylon
Certificeringer/compliance OSHA 1910.147
Dybde (engelsk) 1,78 tommer.
Dybde (metrisk) 45.27 mm
Diameter (engelsk) 4''
Diameter (engelsk) Sjækle 0,28 tommer.
Diameter (metrisk) 101.6 mm
Diameter (metrisk) sjækle 7 mm
Til brug med (applikation) Lockout Tagout
Længde (engelsk) 8.01 ft.
Længde (metrisk) 2.44 m
Mængde 1 stk.